O-Ringe für Planflansche, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 27 CHF
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
O-Ringe für Planflansche, DURAN®
Versiegeln Dichtringe
Silikon (VMQ), transparent.
  • Garantieren sehr gute Dichtheit der Verbindung
  • Temperaturbeständig von −50 bis +200 °C
  • Gute chemische Beständigkeit
O-Ringe für Planflansche mit Nut.