Planflanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
DA4/100 DA5/100 DA5/75
201-0257EA 362 CHF
201-0257 201-0525 201-0258
Planflanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, Quickfit®
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
PYREX®, borosilicate glass.
  • For use with Quickfit® wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With precision ground, flat flange joint.