Betastrahlen-Schutzschilde, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-2803EA 526 CHF
113-2803 113-2804
Betastrahlen-Schutzschilde, Nalgene®
Schilde Strahlenschutzschilde
Acryl, transparent, Stärke: 9 mm
  • Die Auflage (305 mm) bietet viel Arbeitsfläche und minimiert das Risiko einer Beschädigung des Labortisches
  • Entwickelt zum Schutz der Labormitarbeiter beim Umgang mit Betastrahlung-emittierenden Isotopen
Zertifizierungen: OSHA Standard 29 CFR Teil1910.1030