Greifgestelle für eintauchbare Reagenzgläser aus Kunststoff, Bel-Art No-Wire, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F187490000 F187490001 F187490002
212-6265EA 67.2 CHF
212-6265 212-6266 212-6267
Greifgestelle für eintauchbare Reagenzgläser aus Kunststoff, Bel-Art No-Wire, SP Bel-Art
Gestelle Reagenzglasgestelle
Vorstehende Zapfen halten die Reagenzgläser sicher in den Gestellplatten, ohne die Sorge, dass etwas Verrutschen könnte, was sie perfekt für Dekantier- und Wasserbadarbeiten macht.
  • Zapfen ermöglichen ein simultanes Dekantieren und spart wertvolle Zeit
  • Speziell formulierter Kunststoff ermöglicht das Eintauchen des Gestells in Wasserbäder
  • Die Zapfen sichern die Röhrchen in Wasserbädern, um das Risiko des Verdünnens oder Verschüttens zu eliminieren
  • Verfügt über Endplatten zum Etikettieren sowie nummerierte und beschriftete Zeilen zur Kennzeichnung der Röhrchen
  • Hochklappbare Seiten rasten fest in den Griffdecks ein; Die Montage dauert nur Sekunden
  • Unbeladene Gestelle können gestapelt werden
Die angegebene Röhrchengröße dient der Grifffunktion, kleinere Röhrchen passen möglicherweise zu Aufbewahrungszwecken.