Reagenzglasgestelle
Lieferant: Heathrow Scientific
212-3490EA 56.5 CHF
212-3490 212-3489
Reagenzglasgestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP oder Stahldraht mit Epoxid-Beschichtung.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • PP-Gestelle können zur Reihenanordnung zusammengesteckt werden
  • Robust, standfest
Speziell zur Aufnahme von einem 50-ml-Röhrchen mit rundem oder konischem Boden konzipiert.
Lieferumfang: Die PP-Gestelle mit Steckverbindung sind in fünf Farben sortiert: blau, grün, gelb, pink und orange.