Reagenzglas- und Röhrchengestelle
Lieferant: SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
110803 110806 110812 110205 110206 110212
212-6305EA 253 CHF
212-6305 212-6310 212-6315 212-6336 212-6340 212-6345
Reagenzglas- und Röhrchengestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
Gestell für Reagenzröhrchen, hergestellt aus klarem Acryl, mit zwei Ebenen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Robustes, stabiles Design
  • Leicht zu reinigen