Röhrchengestelle für Wasserbäder
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 208 CHF
212-6255 212-6258
Röhrchengestelle für Wasserbäder
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar
  • Sehr stabil
Diese Gestelle aus einer speziellen Materialmischung sinken ohne zusätzliche Beschwerung auf den Boden des Bades.