Reagenzglas- und Röhrchengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 145 CHF
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Reagenzglas- und Röhrchengestelle, Nalgene®
Gestelle Reagenzglasgestelle
PC, klar mit weißer Bodenplatte oder PP, weiß.
  • PC: autoklavierbar, schwimmen nicht auf in Wasserbädern. Gute Chemikalienbeständigkeit
  • PP: nicht autoklavierbar Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Alle Gestelle mit alphanumerischer Stellplatzkennzeichnung zur besseren Probenidentifikation
Ergonomische Handgriffe zum leichteren Transport der gefüllten Gestelle. Leere Gestelle können mit leeren Gestellen gleicher Länge gestapelt werden.