Reagenzglas- und Röhrchengestelle, Unwire™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 40.4 CHF
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Reagenzglas- und Röhrchengestelle, Unwire™, Nalgene®
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, farbig.
  • Racks can be stacked when empty
  • Very good chemical resistance
  • Not autoclavable
Die Gestelle bieten auch bei voller Beladung sicheren Halt. Sie schwimmen im Wasserbad nicht auf.