Färbe-Racks
Lieferant: Kartell
631-9520EA 24.4 CHF
631-9520
Färbe-Racks
Gestelle Färbegestelle
PP.
  • Zur Verwendung mit 631-9511
Das Färbegestell verfügt über eine Halterung für 20 Standard-Objektträger (76×26 mm).
B×L×H: 86×695×21 mm