VWR®, Aufbewahrungssystem für Reaktionsgefäßgestelle, VWR®
Lieferant: VWR Collection
211-0211EA 342 CHF
211-0211 211-0212
VWR®, Aufbewahrungssystem für Reaktionsgefäßgestelle, VWR®
Gestelle Reagenzglasgestelle
Acryl, klar.
  • Stabile und robuste Konstruktion, platzsparend, stapelbar
  • Sichere Lagerung, schneller und einfacher Zugriff auf Reaktionsgefäßgestelle
  • Leicht zu reinigen
Organizer für bis zu acht Gestelle, konzipiert für die Aufnahme von VWR®-Mikrozentrifugenröhrchengestellen. Diese Gestelle helfen Ihnen, große Mengen an Mikroröhrchen auf Ihrer Arbeitsfläche organisiert aufzubewahren. Bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchengestelle, gefüllt mit entweder 1,5- oder 2,0-ml-Mikroröhrchen.