VWR®, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
211-0204EA 46.4 CHF
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Für Gefrieranwendungen
  • Seitliche Griffe für eine sichere Handhabung
  • Mit Nummerierung zur besseren Probenidentifikation
Platz für bis zu 80×1,5 oder 2,0 ml Reaktionsgefäße. Anordnung 5×16 mit konisch geformten Öffnungen für einen sicheren Halt der Reaktionsgefäße.
Bestellinformation: Das farblich sortierte Set umfasst je ein Gestell in Blau, Grün, Pink, Gelb und Orange.