Gestelle für Reaktionsgefäße
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
8760 8770-11 8780
700-2830EA 35.4 CHF
700-2830 700-2831 700-2832
Gestelle für Reaktionsgefäße
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, farbig, mit Deckel.
  • Hervorragend auch für Gefrieranwendungen geeignet
  • Seitliche Griffe für sicheres Handling, einrastender Deckel
  • Mit Nummerierung zur besseren Probenidentifikation
Für 96 Reaktionsgefäße mit 0,5 ml Inhalt auf der einen Seite und 1,5 ml auf der anderen. Anordnung von 8×12 konisch zulaufenden Öffnungen für festen Sitz der Gefäße.