HPTLC-Platten, Kieselgel 60, nicht modifiziert, Aluminium
Lieferant: Merck
1.05548.0001EA 520 CHF
1.05548.0001 1.05547.0001 1.05556.0001
HPTLC-Platten, Kieselgel 60, nicht modifiziert, Aluminium
TLC-Platten
Diese Plattenreihe verwendet ein optimiertes Merck Kieselgel 60 mit einer Partikelgröße von nur 5 - 6 µm, was eine höhere Fülldichte sowie eine glattere Oberfläche und somit eine geringere Bandendiffusion zur Folge hat. Mit 0,1 bis 0,5 µl wird eine geringere Probenmenge als bei der klassischen DC benötigt.
  • Schnellere Analysen, nur 3 - 20 Min. für optimale Trennungen
  • 5- bis 10-fach höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur klassischen TLC
  • Fluoreszenzindikator zur UV-Erkennung von farblosen Substanzen