DC-Kunststoffplatten, Kieselgel 60, nicht modifiziert
Lieferant: Merck
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 269 CHF
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
DC-Kunststoffplatten, Kieselgel 60, nicht modifiziert
TLC-Platten
DC-Platten mit glatter und extrem dichter Plattenbeschichtung für schmale Banden und maximale Trennungseffizienz bei minimalem Hintergrundrauschen. Die flexiblen Kunststoffplatten können problemlos zugeschnitten werden, um individuellen Trennungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Anorganischer Fluoreszenzindikator zur UV-Erkennung von farblosen Substanzen