Roboterspitzen für PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak and Evolution)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
925-021 925-261 925-262 927-021 927-261 927-262 929-021 929-261 929-262
736-0025EA 0 CHF
736-0025 737-2003 737-2004 736-0026 737-2005 737-2006 736-0027 737-2007 737-2008
Roboterspitzen für PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak and Evolution)
Pipettenspitzen
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
  • PP, transparent
  • Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
  • Sehr niedriger Variationskoeffizient
  • Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
  • Sterile Spitzen: Sterilisation mit Gammastrahlen