Roboterspitzen für Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
953-251 953-252 953-011 951-251 951-011 951-021 951-252 951-253 951-261 951-262 953-021 953-253 953-261 953-262
737-2028EA 203 CHF
737-2028 737-2030 736-0032 737-2020 736-0031 737-2019 737-2022 737-2024 737-2025 737-2026 736-0033 737-2032 737-2033 737-2034
Roboterspitzen für Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Pipettenspitzen
Diese hochwertigen Spitzen wurden auf den Arbeitsstationen getestet, für die sie konzipiert sind, um Kompatibilität und sicheren Halt zu gewährleisten.
  • Transparentes oder schwarzes PP
  • Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
  • Als frei von RNase, DNase, DNA, RNA, Pyrogenen und ATP zertifiziert
  • Sterile Spitzen: Sterilisation mit Gammastrahlen
Bestellinformation: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.