Spezial-Pipettenspitzen, Finntip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Finntip™
613-2648EA 125 CHF
613-2648 613-2592 613-2591 613-4486 613-2593 613-4489 613-2650 613-2653 613-4487 613-2620 613-4488 613-2652
Spezial-Pipettenspitzen, Finntip™
Pipettenspitzen
Hochqualitatives PP, autoklavierbar.
  • Finntip™ Extended (200 und 1000): Lange, spitz zulaufende Spitze, ideal für den Einsatz in langen, engen Gefäßen
  • Finntip™ Wide: Mit weiter Auslauföffnung; ideal zum Pipettieren viskoser Medien sowie fragiler Zell- oder Makromolekül-Suspensionen wie genomischer DNA (ohne Fragmentation) geeignet