VWR®, Pipettenspitzen, Standard
Lieferant: VWR Collection
613-1050EA 24.7 CHF
613-1050 613-1051 613-1053 613-1054 613-1055 613-1056 613-1057 613-3019
VWR®, Pipettenspitzen, Standard
Pipettenspitzen
Diese Universalspitzen sind mit den meisten Mikropipetten kompatibel.
  • Unsteril, autoklavierbar
  • Glatte Innenoberfläche für minimale Retention der abgegebenen Flüssigkeit
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Bestellinformation: Lose oder in Racks mit je 96 Spitzen erhältlich.