Filterspitzen, ART®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2065 2065E 2069 2069G 2069IW 2070 2079E 2079EIW 2079GIW 2139 2139F 2140 2149 2149E 2149P 2149PIW 2159P 2160P 2180B 2279 2279IW 2780 2079 2065E-05 2069-05 2139-05 2139F-05 2140-05 2149P-05 2149E-05 2149P-50 2279-05
732-2202EA 72.4 CHF
732-2202 732-2204 732-2207 732-2210 732-2282 732-2212 732-2355 732-2217 615-0030 732-2219 732-2285 732-2221 732-2223 732-2293 732-2225 732-2301 732-2231 732-2233 732-2234 732-2236 732-2312 732-2238 732-2215 732-2205 732-2208 732-2220 732-2286 732-2222 732-2224 732-2294 732-2298 732-0995
Filterspitzen, ART®
Pipettenspitzen
Aufgrund des besonderen Herstellungsprozesses ist bei den ART®-Filterspitzen die Gefahr der Kreuzkontamination von Proben vor allem im Bereich der Molekularbiologie ausgeschlossen. Die Spitzen sind für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben geeignet.
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen, ATP und DNA zertifiziert
  • Sterile Spitzen: gammasterilisiert
  • Spitzen mit geringer Retention (low retention): extrem hydrophobe Oberfläche für geringere Bindung, überlegene Präzision und Reproduzierbarkeit der Messungen
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)