VWR®, Saugpipetten
Lieferant: VWR
VWR®
612-1675EA 86.1 CHF
612-1675
VWR®, Saugpipetten
Pipetten Saugpipetten
Strohhalmpipetten aus PP, bestrahlt, Einweg, steril, ohne Graduierung.
  • Rückverfolgbarkeit einschließlich Verfallsdatum auf der sekundären Verpackung
  • Der Druckverschluss der Zip-Beutel ermöglicht den Schutz der Produkte
  • Manipulationssichere Plombe garantiert die Sterilität des Produkts
Bitte beachten *Das/Die Produkt(e) unterhalb sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904