VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes
Lieferant: VWR Collection
612-2069EA 152 CHF
612-2069 612-2070
VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Edelstahl, rostfrei, rund,autoklavierbar.
  • Autoklavierbar bis +121 °C und sterilisierbar bis +180 °C
  • Silikonbeschichtung in Boden und Deckel zum Schutz vor Beschädigungen der Pipetten beim Transport und bei der Sterilisation