VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes
Lieferant: VWR Collection
612-2061EA 143 CHF
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Edelstahl, rostfrei, quadratische Grundfläche
  • Autoklavierbar bis +121 °C und sterilisierbar bis +180 °C
  • Silikonbeschichtung in Boden und Deckel zum Schutz vor Beschädigungen der Pipetten beim Transport und bei der Sterilisation