VWR®, Pipettenständer
Lieferant: VWR
VWR®
631-0725EA 165 CHF
631-0725 631-0724 631-0723
VWR®, Pipettenständer
Pipettenständer
Pipettenständer aus transparentem Acryl.
  • Gestell für 3, 4 oder 6 Standard-Mikroliterpipetten; geeignet für die meisten Mikroliterpipetten
  • Haltemulden-Durchmesser oben: 25 mm
  • Haltemulden-Durchmesser unten: 20 mm