Pipettenständer
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
612-9998EA 102 CHF
612-9998
Pipettenständer
Pipettenständer
PP, weiß, rechteckig, autoklavierbar
  • Robuste Racks fassen 50 Pipetten in vertikaler Anordnung (5×10)
  • Die oberen und mittleren Ebenen haben Löcher mit einem Durchmesser von 16 mm; die Löcher der untersten Ebene sind konisch mit einem Durchmesser von 16 mm bis 6 mm
  • Pipettenspitzen kommen nicht mit dem Tisch in Berührung
  • Die seitlichen Randplatten sind für den einfachen Transport mit Griffen versehen