Pipettenständer, kreisförmig
Lieferant: KARTELL
262 265
612-2814EA 56.7 CHF
612-2814 612-1811
Pipettenständer, kreisförmig
Pipettenständer
PP, mit kreisförmiger PVC-Auflageplatte (Um das komplette System zu erhalten, müssen beide Artikel bestellt werden).
  • Für 18 Pipetten mit einem Ø bis zu 10 mm und 10 Pipetten mit einem Ø bis zu 15 mm
  • Die Auflageplatte mit Öffnungen ermöglicht den freien Flüssigkeitsablauf
  • Mit Befestigungsring zur Höhenverstellung der drehbaren Auflageplatte am Stab