VWR®, Sicherheits-Pipettierbälle, Standard/Universal/Flip
Lieferant: VWR Collection
612-1930EA 21.7 CHF
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Sicherheits-Pipettierbälle, Standard/Universal/Flip
Pipetten Pipettierbälle
Naturkautschuk.
  • Für Voll- und Messpipetten bis 10 ml (Standard) oder 100 ml (Universal/Flip)
  • Standard-/Universal: Drei Belüftungsventile Flip: Nur zwei Arbeitspunkte zur einfacheren Anwendung (Auslass durch ein automatisch abnehmbares Ventil)