Pipettierhelfer, PIPETBOY acu 2
Lieferant: Integra
155016 155015 155018 155017 155000 155019
612-0927EA 686 CHF
612-0927 613-4437 613-4438 612-0928 612-0926 612-2964
Pipettierhelfer, PIPETBOY acu 2
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
  • Geringes Gewicht (195 g) und verbesserte Ergonomie sorgen für stress- und ermüdungsfreies Pipettieren
  • Die Pipettiergeschwindigkeit wird einfach mit dem Daumenrad voreingestellt und kann dann mit den Fingerspitzen geregelt werden
  • Autoklavierbares Nasenstück und einfach auszutauschender hydrophober Filter für zuverlässigen Schutz
  • LED informiert deutlich über den Akkuladezustand
  • Leichtes Erkennen des richtigen Helfers dank Farbkodierung
  • Max. Pipettiergeschwindigkeit: 13,5 ml/s
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable