Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml.
- Einmalig und ökologisch dank bis zu 50 Std. unabhängigem Betrieb mit cadmiumfreien NiMH-Akkus
- Visuelle Kontrolle des Akkuladezustands, des gewählten Pipettiermodus (Ex oder Ausblasen) und der gewählten Geschwindigkeit über das Farbdisplay
- Sicher dank Sicherheitsrückschlagventil und hochsensiblen Ventilen für präzise Meniskuseinstellung
- Geräuscharm dank vibrationsfreiem Pumpenmotor
- Silikonadapter zum vollständig auslaufsicheren Anbringen jeder Pipette
Diese Pipette besitzt einen hydrophoben PTFE-Membranfilter mit einer Porosität von 0,2 µm, eine intelligente Ladetechnologie, sowie einen Schutz gegen Überladen der Akkus (garantiert durch den Mikroprozessor). Die Taste 'Speed' erlaubt die Auswahl der optimalen Pipettiergeschwindigkeit (5 Geschwindigkeiten zur Auswahl), mit Farbanzeige.
Bestellinformation: Wird komplett mit Lade- und Parkstation, zwei PTFE-Filtern, einem Sicherheitsventil und einer Wandhalterung geliefert.