Pipettierhelfer, Midi Plus™
Lieferant: Sartorius
Midi Plus
612-2715EA 833 CHF
612-2715
Pipettierhelfer, Midi Plus™
Pipetten Pipettierhelfer
Midi Plus™ ist ein leichter, kabelloser und wiederaufladbarer Pipettierhelfer. Dieses Gerät eignet sich für alle Kunststoff-, Glas- und Pasteur-Pipetten zwischen 1 und 100 ml sowie Sartorius Proline® 5- und 10-ml-Pipettenspitzen.
  • Mit hydrophobem, autoklavierbarem Filter (0,45 µm), um Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden
  • Austauschbare Adapter für 5- und 10-ml-Pipettenspitzen
  • Ladezustandsanzeige
  • Mit eingebautem Ständer - Pipettierhelfer kann auch mit aufgesetzter Pipette abgestellt werden
  • Batterie (AA, 3×1,2 V) gewährleistet bei voller Aufladung eine Nutzungsdauer von ca. 7 Stunden
Die Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit kann durch unterschiedlichen Fingerdruck auf den Bedienknöpfen variiert werden.