Pipettierhelfer, Pi-Pump
Lieferant: KARTELL
5051 5052
612-1926EA 47.3 CHF
612-1926 612-1927
Pipettierhelfer, Pi-Pump
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für alle Pipetten aus Glas oder Kunststoff.
  • Mit Daumenrad zum Füllen und Leeren der Pipetten
  • Mit zusätzlichem Hebel für Schnellauslauf