Pipettierhelfer, Pipette Pump™ II
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F379111002 F379111010 F379111025
612-0015EA 99.9 CHF
612-0015 612-0016 612-0017
Pipettierhelfer, Pipette Pump™ II
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhilfe für Glas- und Plastikpipetten mit 2, 10 oder 25 ml Kapazität.
  • Pipetten können leicht in eine spezielle Manschette mit Stabilisierungsvorrichtung gesteckt werden, um einen sicheren Halt der Pipetten zu gewährleisten
  • Können zum Reinigen leicht demontiert werden
  • Farbcodiert
Konzipiert für schnelle und effektive Einhandbedienung mit Glas- oder Kunststoffpipetten.