Mikro-Kapillaren für Kapillarblut, Einmalgebrauch, minicaps
Lieferant: HIRSCHMANN
9000205 9000210
612-2447EA 195 CHF
612-2447 612-2448
Mikro-Kapillaren für Kapillarblut, Einmalgebrauch, minicaps
Pipetten Mikrokapillaren
Aus Original Schott-DURAN®. Genauigkeit (ab 5 µl) ±≤0,5 %, CV ±≤1 %. Mit Chargen-Nummer auf der Verpackung.
  • Fehlerfreies Füllen
  • Konformitätsbescheinigt entsprechend der gültigen Eichordnung
  • Entnahmefreundlicher Spenderverschluss mit Farbkodierung
  • Transportgerechte Verpackung
Verpackung: 100 minicaps sind in einem Glasfläschchen mit Spenderverschluss verpackt. 10 Fläschchen und eine Pipettiervorrichtung sind in einem Außenkarton verpackt.