Vollpipetten, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
HIRS134013908EA 50.7 CHF
HIRS134013908 612-5753 HIRS134013308 HIRS134018008 HIRS134016508 612-1340 612-5467 612-5468 612-5465 612-5466 612-5463 612-5464 HIRS134014508 612-5461 612-5462 613-3217 HIRS134017008 HIRS134017408 612-5460 HIRS134015508 HIRS134015708 HIRS134015908 612-5456 612-1330 612-5457 612-5454 612-1331 612-1332 612-5455 612-1337 612-1339 612-1333 612-1334 612-1335 612-5458 612-5459 612-1336 HIRS134016008 HIRS134016408 HIRS134014808 612-1321 612-1326 612-1327 HIRS134014008 612-1328 612-1329 612-1322 612-1323 612-1324 612-1325 HIRS134015008 HIRS134017308 HIRS134017508 HIRS134015608 HIRS134015808
Vollpipetten, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert
  • Mit verschiedenen Zertifikaten erhältlich
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet