Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Lieferant: CONTEC
LVK-MOP MVK-MOP VK-MOPIR LVK-MOPIR MVK-MOPIR TLVKMOP LVK-SOX MVK-QT-SOX VK-MOP 2652K 2652SS TMVKMOP TLVKMOPIR 2653SS 2652LF 2651LF
129-0157EA 123 CHF
129-0157 129-0158 141-0988 141-0971 141-0972 141-0982 129-0977 129-0978 141-0987 141-1468 141-1465 141-1660 141-1661 141-1466 141-1453 CONT2651LF
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Mopps
Dieses leichte Einweg-Moppsystem mit Polyestergewirk eignet sich ausgezeichnet zum Aufbringen von Desinfektionsmitteln und für die Nassreinigung von vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen. Dank der vollständigen Bewegungsfreiheit erreichen Sie selbst schwer zugängliche Ecken und Decken.
  • Moppaufsätze sind zellulosefrei und mit vielen verschiedenen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel
  • Moppaufsätze sind lasergeschnitten und haben versiegelte Kanten, sodass potentielle Kontaminierungen durch