Mopp mit Stiel, BetaMop™ II
Lieferant: Texwipe
129-0220EA 280 CHF
129-0220
Mopp mit Stiel, BetaMop™ II
Mopps
BetaMop™ II features a tubular-knit polyester mop head for economical floor cleaning. Quick change clamp assembly.
  • Extrem saugfähiger, nahtlos gearbeiteter Kopf
  • Durch die geringe Kontamination ist er ideal für die Reinigung von Böden in kritischen Umgebungen
  • Kann mit allen Auswring-Eimer-Systemen verwendet werden