Doppeleimer-System, Slim T™
Lieferant: MICRONOVA
C-7 C-7WH
129-0063EA 3310 CHF
129-0063 141-0999
Doppeleimer-System, Slim T™
Mopps
Einfaches aber effektives Doopeleimer-System mit Edelstahlrahmen und zwei 22,7 l Eimern aus PP.
  • Die gesamte Einheit kann autoklaviert werden, sogar die Eimer (nur C-7WH-Modell)
  • Dank der 483 mm breiten Eimer ist der Wagen zur Verwendung mit einer Vielzahl von Mopps geeignet
  • Hervorragende Manövrierfähigkeit auf Rädern, die sich um 360° drehen können
  • Optionaler Slim T™ Wringer aus Edelstahl zum Auswringen von SlimLine-, T-Mop- und anderen flachen Mopps