Mopps, Anticon® SuperSorb
Lieferant: Contec
129-0216EA 73.6 CHF
129-0216
Mopps, Anticon® SuperSorb
Mopps
Aus 100% Endlosfilament-Polyester mit Zweigarnsystem für beste Saugfähigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Stielen und Eimer-Auswring-Systemen.
  • Zum Nasswischen in kritischen Bereichen, in denen maximale Saugfähigkeit für die Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionslösungen erforderlich ist
  • Langlebig, waschbar für mehrfache Verwendung
  • Autoklavierbar für sterile Anwendungen
Verpackung: Einzeln verpackt.