Mopp, MicroMop™
Lieferant: MICRONOVA
CRM-2 CRM-66 MHC-1
129-0506EA 344 CHF
129-0506 129-0234 MICRMHC-1
Mopp, MicroMop™
Mopps
Sind geeignet für die rasche und effiziente Reinigung großer Flächen in der Waferproduktion, Elektronik-, Pharma- und Biotechnologie-Industrie. Alle Wischköpfe werden mit der orangefarbenen Schnellkupplung am Edelstahlstiel befestigt. Für weniger kritische Bereiche kann auch der Fiberglas/PP-Stiel mit Adapter eingesetzt werden.
  • PVA ist fusselarm, schnell abtrocknend, hervorragend geeignet für High-Tech-Anwendungen. Waschbar
  • Polyester besitzt eine hohe Saugfähigkeit, kann autoklaviert und mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt werden
  • Lite™ ist eine robuste Latex/Kunstseide-Mischung für Reinräume und Service-Räume. Sie können für medizinische Zwecke auch autoklaviert werden
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.