Schnelltrenngriffe, Edelstahl
Lieferant: MICRONOVA
SSU-3 SSA-3 SSU-1 SSU-7 SSU-5 SSU-6 SSU-4 SSU-2 SSU-8 SSU-9
129-0261EA 694 CHF
129-0261 129-0262 129-0551 129-0176 129-0737 129-0263 129-0062 129-0643 129-0644 129-0738
Schnelltrenngriffe, Edelstahl
Mopps
Universelle Griffe aus elektropoliertem Edelstahl mit einer Schnelltrennverbindung, die mit der gesamten Palette von Micronova-Adaptern, -Werkzeugen und -Moppköpfen für eine vereinfachte und vielseitige Reinigung funktioniert.
  • Universalgriffe funktionieren mit allen Schnelltrennwerkzeugen und Moppadaptern
  • elektropolierter 304 Edelstahl mit Komponenten aus Polyketon
  • Starke, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
  • Erhältlich in verschiedenen festen oder ausziehbaren Längen von 200 mm bis 3 m
  • Das Quick Disconnect-Ende lässt sich direkt an QD-Mopps, Werkzeugen und Adaptern befestigen
  • Der SSA-3-Adapter verbindet QD-Griffe mit Mopps, Werkzeugen und Adaptern aus Kunststoff mit Gewinde
  • Verwenden Sie die verstellbaren Winkeladapter, um über, unter und um Hindernisse im Reinraum zu gelangen
  • Gute Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Die Universalgriffe aus Edelstahl von Micronova lassen sich direkt an den Edelstahl-Schnellkupplungsadaptern und -werkzeugen (Serie QD) befestigen. Verwenden Sie den SSA-3-Schnelltrennadapter zum Anbringen an Kunststoffadaptern und -werkzeugen mit ACME-Gewinde (QP-Serie). Die verstellbaren Winkeladapter können verwendet werden, um eine verstellbare Winkelform zwischen einem Griff und einem Moppadapter zu schaffen, um über und unter Vorrichtungen sowie im Inneren von Isolatoren und Eindämmungshauben zu reinigen.