Mopps, Vorhangreiniger, Curtain Cleaner™
Lieferant: MICRONOVA
CCH-48 CCSC-2 CCSC-6 CCSC-6IR CCSC-612 CCSC-612IR
129-0501EA 2120 CHF
129-0501 129-0503 129-0504 129-0233 MICRCCSC-612 MICRCCSC-612IR
Mopps, Vorhangreiniger, Curtain Cleaner™
Mopps
Ein federbelasteter Klemmmopp, der Vinyl-Streifenvorhänge reinigt und desinfiziert, indem er oben eingeklemmt und nach unten geschoben wird, sodass beide Seiten gleichzeitig effektiv gereinigt werden. Ideal für kritische Umgebungen, Reinraumunterstützung und industrielle Anwendungen.
  • Die Abdeckungspaare passen über zwei 305-mm-Stangenklemmen
  • Kann mit starken Desinfektionsmitteln verwendet werden
  • Waschbar für die Wiederverwendung und autoklavierbar
Bezüge sind in verschiedenen Stoffen für spezielle Reinigungsarbeiten erhältlich:
NovaPoly™ – glatt gestricktes Polyester sorgt für eine ausgezeichnete Verteilung von Desinfektionsmitteln.
PolySorb™ – strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Verteilen von Desinfektionsmitteln.
NovaLite™ – mit Viskose verbundenes Latex für höhere Reibungsfestigkeit und Saugfähigkeit.
Das CurtainCleaner™-Werkzeug bietet eine einfache, effektive Methode zum Reinigen und Desinfizieren von Streifenvorhängen und Softwall-Gehäusen in Reinräumen, ohne dass eine Leiter oder ein Hocker erforderlich ist. Die langlebige Edelstahlbaugruppe umfasst einen angebrachten 1200 mm langen Edelstahlgriff mit präziser Klemmhandsteuerung.
Bestellinformation: Mopp und Bezüge müssen separat bestellt werden.