Wischmoppschwämme für Reinräume, PurSPONGE
Lieferant: VWR Collection
129-0048EA 933 CHF
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
Wischmoppschwämme für Reinräume, PurSPONGE
Mopps
Zum nassen Wischen in sterilen Bereichen und Reinräumen geeignet. Einteilig, aus hochaufnahmefähigem Polyurethan hergestellt. Die beschichteten Mopp-Köpfe eignen sich besonders zur Desinfektion von rauen oder scharfkantigen Flächen und bieten trotzdem einen hervorragenden Flüssigkeitstransfer.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modelle für die Verwendung mit Perfex oder Roll-O-Matic® Stielen verfügbar:
-Perfex Modell aus PU (auf PE-Basis), beschichtet oder unbeschichtet
-Roll-O-Matic® Modell aus hochsaugfähigem PU-Schwamm mit Klammer, beschichtet oder unbeschichtet verfügbar
Bestellinformation: Die Perfex oder Roll-O-Matic® Moppstiele sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.