Runder Versandbehälter für Objektträger
Lieferant: Kartell
631-9150EA 16.1 CHF
631-9150
Runder Versandbehälter für Objektträger
Objektträger-Versandbehälter
Zum Aufbewahren und Versenden von einer 12 ml-Probe oder fünf bis zehn Objektträgern, abhängig von ihrer Dicke.
  • Sehr robust, chemisch inert
  • Der Objektträger ragt zum einfachen Entnehmen 20 mm über das Gefäß hinaus
  • Sehr tiefes Gewinde garantiert auslaufsicheren Verschluss während der Lieferung
Ø×H: 45×90 mm
Lieferumfang: Mit kleiner Schlaufe am Deckel zur Kennzeichnung.