VWR®, Objektträgermappen
Lieferant: VWR Collection
631-0689EA 15.9 CHF
631-0689 631-0690
VWR®, Objektträgermappen
Objektträgeraufbewahrung
Objektträgermappen für 20 oder 30 Standard-Objektträger (76×26 mm).
  • Daumenkerbe erleichtert Entnahme der Objektträger
  • Aussparungen im Deckel sorgen dafür, dass Proben bei geschlossenem Deckel nicht mit diesem in Berührung kommen
Colour: White (black rims)