VWR®, Kasten für Objektträgerhalter
Lieferant: VWR
VWR®
631-0824EA 143 CHF
631-0824 631-0823
VWR®, Kasten für Objektträgerhalter
Objektträgeraufbewahrung
Die Halter für Objektträger aus Karton gewährleisten eine sofortige Referenz und schnelle Entnahme mit den Fingerspitzen.
  • Robuste Halterung aus Karton mit einem Rahmen aus Kunststoff zum Schutz der Proben
  • Jeder Objektträgerhalter-Karte fasst vier Objektträger von beliebiger Dicke
  • Platz für Kennzeichnung und Kommentare
Karten können zur raschen Aktualisierung beliebig hinzugefügt, entfernt oder ausgewechselt werden.