Objektträger, Menzel Gläser
Lieferant: Epredia
AA00000102E01 AB00000112E01 AA00000112E01 AB00000102E012
631-0701EA 4.2 CHF
631-0701 630-2012 630-1985 MENZAB00000102E012
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Mikroskop-Objektträger sind mit oder ohne Mattrand erhältlich.
  • Vorgewaschen und poliert
Conform to ISO 8037/I
Zertifizierungen: ISO 8037/I