Einweg-Robot-Reservoir, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 584 CHF
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Einweg-Robot-Reservoir, Nalgene®
Reagenz-Reservoirs
Aus PP. Standard-Mikroplattenformat mit 300-ml-Volumen, speziell entwickelt, um die Effektivität der Assays zu erhöhen.
  • Abgerundetes Design, zur Minimierung des Totvolumens und mit Trennwänden ausgestattet, die als Spritzschutz dienen
  • Platte mit flachem Boden, um verschiedenen Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch automatisierten Arbeitsbereichen gerecht zu werden
  • Sterile Ausführung frei von RNase, DNase und Pyrogen
L×B×H: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm