PCR-Plattengestell, Combi-Box™ und Combi-Rack™
Lieferant: Simport Scientific
T327 T327-1
211-3370EA 45.7 CHF
211-3370 211-3371
PCR-Plattengestell, Combi-Box™ und Combi-Rack™
Gestelle Reagenzglasgestelle
Combi-Box™ PVC, Combi-Rack™ PP.
Die Combi-Box™ kann nicht nur als Aufbewahrungsgestell, sondern auch als Arbeitsstation verwendet werden. In die weiße Basis passen alle 96- und 384-Well Platten.
"Einfach abzunehmende, transparente Abdeckung zur einfachen Erkennung des Inhalts
Höhe 40 mm, stapelbar"
Das Combi-Rack® kann bis zu 96 PCR-Gefäße oder 12 Streifen mit je 8 Gefäßen und Deckeln aufnehmen. Zur Aufbewahrung lässt sich das Combi-Rack™ in der Combi-Box™ unterbringen.
Alphanumerische Beschriftung zur einfachen Identifizierung der Proben
Kann direkt auf Labortische, in Gefriergeräte oder Kühlschränke gestellt werden
Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C, autoklavierbar