PCR-Platten, 96-Well, mit Umrandung, Thermo-Fast®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 293 CHF
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
PCR-Platten, 96-Well, mit Umrandung, Thermo-Fast®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Das niedrige Profil der Platte verringert den Zwischenraum zwischen dem Heizdeckel des Thermocyclers und der Probe. Dies verhindert die Kondensation an der Gefäßwand, wodurch die Reduzierung des PCR-Volumens vermieden und die Effizienz der Reaktion erhöht wird.
  • Geeignet für automatische Systeme
  • Maximales Fassungsvermögen der Vertiefungen: 0,2 ml bei Abdichtung mit Klebefolie und Heißversiegelung
  • 8 Löcher im Rand erleichtern die Positionierung der Platte und das Abnehmen vom Thermocycler-Block
  • Transparenter Boden der Vertiefungen zur Probenansicht