PCR-Platten, 96 Wells, SuperPlate™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 247 CHF
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
PCR-Platten, 96 Wells, SuperPlate™
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Aus PP. Die PCR-Platten Thermo Scientific SuperPlate™ sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese entsprechen alle dem sehr strengen SBS-Spezifikationen für die Kompabilität mit automatisierten Systemen und verfügen über dünnwandige Wells mit rundem Boden für optimalen Wärmetransfer und maximale Probenrückgewinnung.
  • Verbesserte Temperaturbeständigkeit zur Verringerung des Verziehens beim Thermocycling und bei der Heißversiegelung.
  • Schwarze Beschriftung für eine schnelle Zuordnung der Wells
  • Maximales Well-Volumen 0,2 ml (bei Abdichtung
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable